Learn More
Solución de arsenita de sodio 0,05M (0,1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073181 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
CAS 7784-46-5
Fórmula molecular AsNaO2
Peso molecular (g/mol) 129.909
Número MDL 3472
Clave InChI PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
PubChem CID 443495
ChEBI CHEBI:29678
Nombre IUPAC sodio; oxoarsinita
SMILES [O-][As]=O.[Na+]
Especificaciones
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Botella de plástico HDPE
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium arsenite solution 0.05M (0.1N)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P281-Utilizar el equipo de protección individual obligatorio.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.