Learn More
Acida sódica, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Azide |
Punto de fusión | ∼275°C (decomposition) |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 100 g |
Número UN | UN1687 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 65.01 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Envase | Frasco de plástico |
Gravedad específica | 1.846 |
Densidad | 1.846 |