Learn More
Azida sódica, polvo blanco, Fisher BioReagents
Código de producto. 10677243
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco polietileno/Poison Pack
Tamaño de la unidad:
500 g
  • La azida sódica es fácilmente soluble en agua
  • Manipular con precaución y seguir todas las recomendaciones de almacenamiento
  • Solo para uso en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 300°C
Nombre del producto químico o material Sodium Azide
Punto de fusión 275°C
CAS 26628-22-8
Color Blanco
pH 10
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 500 g
Fórmula molecular N3Na
Índice Merck 15, 8717
Sinónimo sodium azide, azide, sodium, natriumazid, nemazyd, smite, kazoe, azoture de sodium, sodium azide na n3, hydrazoic acid, sodium salt, natriumazid german
Clave InChI PXIPVTKHYLBLMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N-]=[N+]=[N-].[Na+]
Nombre IUPAC sódica; azida
Peso molecular (g/mol) 65.011
PubChem CID 33557
ChEBI CHEBI:278547
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.01
Envase Frasco polietileno/Poison Pack
Densidad 1.850g/cm³
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium azide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.