Learn More
Sodium Bicarbonate, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
5 Kg
500 g
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium bicarbonate |
Color | Incolora |
pH | 8.0 to 8.6 (at 20°C) |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | NaHCO3 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Beilstein | 4153970 |
Nombre IUPAC | sodio;carbonato de hidrógeno |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.01g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |