Learn More
Hidruro de sodio bis(2-metoxietoxi)aluminio, solución de 70 % de peso en tolueno (aprox. 3,5 M), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 22722-98-1 | C6H16AlNaO4 | 202.16 g/mol
66.85€ - 262.00€
CAS 22722-98-1, 108-88-3
Fórmula molecular C6H16AlNaO4
Peso molecular (g/mol) 202.16
Número MDL MFCD00011631
Sinónimo Sodium dihydro-bis-(2-methoxyethoxy)aluminate in toluene
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10185847
SDS Ver documentos
Thermo Scientific
430911000
100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
66.85€
100 ml
10074627
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
430918000
800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™
262.00€
800 ml
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
Especificaciones
22722-98-1, 108-88-3
202.16
Sodium dihydro-bis-(2-methoxyethoxy)aluminate in toluene
C6H16AlNaO4
MFCD00011631
Especificaciones
110.0°C
22722-98-1, 108-88-3
Líquido viscoso
[(CH3OCH2CH2O)2AlH2]Na
4°C
Sodium dihydro-bis-(2-methoxyethoxy)aluminate in toluene
202.16
68.5 to 71.5%
1.0360g/mL
Sodium bis(2-methoxyethoxy)Aluminum hydride
Ámbar a incoloro
C6H16AlNaO4
MFCD00011631
15,8702
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in aromatic hydrocarbons and ethers
202.16
1.036
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede provocar somnolencia o vértigos.
Susceptible de perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Puede ser mortal
Declaración de GHS P
En CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llevar protección para los ojos/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 245-178-2
Nombre del producto
  • Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydride, 70 wt% sol. in toluene (ca. 3.5M)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.