Learn More
Sodium Bisulfate Monohydrate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. 15622320 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10034-88-5
Fórmula molecular H3NaO5S
Peso molecular (g/mol) 138.07
Número MDL MFCD00149210
Clave InChI JXHZRQHZVYDRGX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bisulfate monohydrate, sodium hydrogen sulfate monohydrate, unii-3kls9y77yj, sulfuric acid, monosodium salt, hydrate, 3kls9y77yj, sodium hydrogensulfate hydrate, sulfuric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium hydrate hydrogen sulfate, sodium hydrogen sulfate-1-hydrate, acmc-20ajox
PubChem CID 23673662
Nombre IUPAC sodium hydrate hydrogen sulfate
SMILES O.[Na+].OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bisulfate Monohydrate
Punto de fusión 58°C
Color Blanco
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal NaHSO4 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.08g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus™
Envase Poly Bottle
Aspecto Moist crystals
Densidad 2.12g/cm3