Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borato de sodio, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,0
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
73.00€ - 111.00€
CAS | 1330-43-4 |
---|---|
Fórmula molecular | B4Na2O7 |
Peso molecular (g/mol) | 201.21 |
Número MDL | MFCD00081185 |
Clave InChI | NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15455819
|
Thermo Scientific Chemicals
J63637.AK |
250 mL |
73.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15465819
|
Thermo Scientific Chemicals
J63637.AP |
500 mL |
111.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sodium borate is used as anhydrous borax for proteomics research, used in the manufacturing of glazes and enamels, a component in tanning agents; curing and preserving skins, a agent used in cleaning compounds, used to artificially age wood, as a preservative, either alone or with other antiseptics against wood fungus, used in fireproofing fabrics and wood, used as antiseptic, used in detergents, an astringent for mucous membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl borato de sodio se utiliza como bórax anhidro para la investigación proteómica, en la fabricación de glaseados y esmaltes, y es un componente de los agentes de tinción; se utiliza en el curado y la conservación de las pieles, en compuestos de limpieza, para envejecer artificialmente la madera, como conservante, ya sea solo o con otros antisépticos contra el hongo de la madera, en tejidos ignífugos y en la madera, como antiséptico, en detergentes, y como astringente para las membranas mucosas.
Solubilidad
Completamente miscible.
Notas
Proteger del calor. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
1330-43-4 | |
201.21 | |
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N | |
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
B4Na2O7 | |
MFCD00081185 | |
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
Especificaciones
Sodium borate buffer soln. | |
Incolora | |
9.0 | |
B4Na2O7 | |
Fully miscible. | |
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 | |
201.21 |
1330-43-4 | |
Solución de tampón de 0,5 M | |
Líquido | |
MFCD00081185 | |
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N | |
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H360
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H360FD.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous