Learn More
Sodium Borate, 10-Hydrate, N.F., J.T. Baker™
Código de producto. p-5390881 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
CAS 1303-96-4
Fórmula molecular Na2B4O7·10H2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Borate
Nombre de nota 10-Hydrate
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.37
Grado NF
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.73kg
compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM BORATE,10-HYDR
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: di-Sodium tetraborate decahydrate