Learn More
Borohidruro de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
88.31€ - 240.20€
CAS 16940-66-2
Fórmula molecular BH4Na
Peso molecular (g/mol) 37.83
Número MDL MFCD00003518
Clave InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Sodium tetrahydridoborate
Nombre IUPAC boranuida sódica
SMILES [BH4-].[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11379037
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
038788.22
100 g
88.31€
100 g
11369037
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
038788.36
500 g
240.20€
500 g
Descripción
Descripción
Sodium borohydride is used as a reagent in the reduction of amino acids and their derivatives. Also used as a catalyst in the ammonia borane dehydrogenation. Sodium borohydride is used as a reducing agent in the synthesis of gold nanoparticles. It is also used for wood pulp and as a blowing agent for plastics. It reduces the aldehyde and keto groups to give the corresponding alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
16940-66-2
37.83
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
boranuida sódica
BH4Na
MFCD00003518
Sodium tetrahydridoborate
[BH4-].[Na+]
Especificaciones
Sodium Borohydride
16940-66-2
Cápsulas de 6,35 mm x 12,7 mm de diámetro
BH4Na
Sodium tetrahydridoborate
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
boranuida sódica
37.83
Odorless
White caplets
400°C (decomposition)
Blanco
98%
MFCD00003518
Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine.
[BH4-].[Na+]
37.83
220°C (428°F)
Moisture sensitive
1.074 g/cm3 at 20°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P201-P202-P223-P231+P232-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H260-H301-H314-H360FD.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:4,3; grupo de embalaje:I
missing translation for 'einecsNumber' : 241-004-4
missing translation for 'rtecsNumber' : ED3325000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
Nombre del producto
  • Sodium borohydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium borohydride