Learn More
Borohidruro de sodio, 99 %, polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10480384
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16940-66-2
Fórmula molecular BH4Na
Peso molecular (g/mol) 37.83
Número MDL MFCD00003518
Clave InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Sodium tetrahydroborate, SBH
Nombre IUPAC boranuida sódica
SMILES [BH4-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium borohydride
Punto de fusión 360.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Iodometry)
Fórmula lineal NaBH4
Índice Merck 15, 8727
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia- reacts with acids,soluble in amines,pyridine and dimethylether of,diethylene glycol,insol.in other ethers,hydrocarb.,alkyl chlorides,reacts with oxidizing agents
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.83
Porcentaje de pureza 99%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor Negligible
Información de descomposición >220°C
Densidad 1.3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium borohydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.