Learn More
Bromuro de sodio, +99 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735075 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 GR
5 KG
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
CAS 7647-15-6
Fórmula molecular BrNa
Peso molecular (g/mol) 102.89
Número MDL MFCD00003475
Clave InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
Nombre IUPAC bromuro sódico
SMILES [Na+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1390.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium bromide
Punto de fusión 755.0°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
pH 5 to 7 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (on dry substance) (Argentometry)
Fórmula lineal NaBr
Fieser 12,445; 13,46
Índice Merck 15, 8729
Información de solubilidad Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C), 1210g/L water (100°C), 1g/6 mL methanol, 7g/100 mL 95% ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.89
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 1% max. (120°C)
Envase Frasco de plástico