Learn More
Sodium carbonate, ACS Reagent, anhydrous, powder or granules, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Envase:
Drum With Inliner
Fiberboard Box
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
12 Kg
2.50 Kg
5 Kg
500 g
paquete de 4
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Specifications
Nombre del producto químico o material | Sodium carbonate |
Punto de fusión | 851°C (literature) |
Nombre de nota | ACS Reagent, anhydrous, powder or granules, ≥99.5% |
% mín. CAS | ≥90.0000% |
% máx. CAS | ≤100.0000% |
Forma física | Powder/Granules |
Cantidad | 12 kg |
Notas del porcentaje del ensayo | ex ignited substance |
Fórmula lineal | Na2CO3 |
Beilstein | 4154566 |
Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction