Learn More
Sodium carbonate, ACS Reagent, anhydrous, powder or granules, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15672180 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Envase:
Drum With Inliner
Fiberboard Box
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
12 Kg
2.50 Kg
5 Kg
500 g
paquete de 4
reactivo ACS, anhidro, polvo o gránulos, ≥ 99,5 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate
Punto de fusión 851°C (literature)
Nombre de nota ACS Reagent, anhydrous, powder or granules, ≥99.5%
% mín. CAS ≥90.0000%
% máx. CAS ≤100.0000%
Forma física Powder/Granules
Cantidad 1 kg
Notas del porcentaje del ensayo ex ignited substance
Fórmula lineal Na2CO3
Beilstein 4154566
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Poly Bottle
Densidad 2.53 g/cm3