Learn More
Carbonato de sodio, anhidro, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
5 KG
500 GR
Descripción
Carbonato de sodio anhidro, extra puro, SLR
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1600 °C |
Punto de fusión | 854 °C |
Color | Blanco |
pH | 11,3 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Nombre IUPAC | disodio; carbonato |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.99g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium carbonate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.