Learn More
Carbonato sódico decahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073507 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
5 KG
CAS 6132-02-1
Fórmula molecular CH20Na2O13
Peso molecular (g/mol) 286.14
Número MDL 149178
Clave InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
Nombre IUPAC disodio; carbonato; decahidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 34°C
Color Blanco
pH 11 to 12
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.01g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium carbonate decahydrate, Sodium carbonate