Learn More
Sodium carbonate decahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15601300 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 1 kg
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6132-02-1
Fórmula molecular CH20Na2O13
Peso molecular (g/mol) 286.14
Número MDL MFCD00149178
Clave InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
Nombre IUPAC disodio; carbonato; decahidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Carbonate Decahydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, FCC
Cantidad 6 x 1 kg
Fórmula lineal Na2CO3 · 10H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.14
Porcentaje de pureza 99.5 to 100.5% (ex dried subst.)
Grado puriss.