Learn More
Carbonato de sodio monohidrato, ACS, 99,5 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347948
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
CAS: 5968-11-6 | CH2Na2O4 | 124.00 g/mol
It is widely employed as a water softener, an electrolyte, as a good conductor in electrolysis, as a primary standard for acid-base titrations and mostly as a buffer component in applications such as chromatography, capillary electrophoresis and enzyme catalysis. Also used in glass manufacture, detergent manufacture, sodium chemicals, carbonate chemicals manufacture, pulp and paper, brine treatment, flue gas desulfurization, coal treatment and ion exchange resin regeneration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 5968-11-6
Fórmula molecular CH2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 124.00
Número MDL MFCD00149177
Clave InChI MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
Nombre IUPAC disodio; carbonato; hidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate monohydrate
Punto de fusión 100°C-H2O
Nombre de nota For analysis ACS
Forma física Granular
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetone,alkyl acetates,benzonitrile and liquid ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.01 (105.99 Anhydrous)
Grado Reactivo ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.250 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate monohydrate, ACS
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium carbonate monohydrate