Learn More
Solución de carbonato sódico, 0,5 M (1 N), solución estándar NIST lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073182 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
Número MDL 3494
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Envase Botella de plástico HDPE
Presión de vapor 14mmHg at 20°C
Densidad Vapor Density: 0.7