Learn More
Solución de carbonato sódico, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15614150 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
5 litros
Volumétrica, 0,5 M de Na2CO3 (1 N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate solution
Cantidad 1 L
Fórmula lineal Na2CO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4154566
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99g/mol