Learn More
Thermo Scientific Chemicals Caseinato de sodio, práct.
Código de producto. 10772402 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
El caseinato de sodio, con n.º de CAS-9005-46-3, es la sal de la clase de las fosfoproteínas. Se encuentra de forma natural en la leche y el queso.Contiene los nueve aminoácidos esenciales y se puede utilizar como reactivo molecular o para la investigación de cultivos celulares para estudiar el crecimiento y la diferenciación.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El caseinato de sodio es la sal de la clase de las fosfoproteínas, conocidas como caseínas
  • Las caseínas se encuentran en los tejidos animales, especialmente en la leche, y contienen los nueve aminoácidos esenciales
Aplicaciones
  • La caseína se puede utilizar en estudios de actividad enzimática de proteasas, experimentos in vitro sobre crecimiento y diferenciación celular o como una solución de bloqueo para Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-46-3
Número MDL MFCD00130736
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium caseinate
Nombre de nota pract.
Color Blanco a crema
pH 6 to 7.5 (5% soln.)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza ≥92% (protein) (on dry substance)
Forma física Polvo
Nombre del producto
  • Sodium caseinate