Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de sodio, 99,5 %, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
5 KG
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1461.0°C |
Nombre del producto químico o material | Sodium chloride |
Punto de fusión | 801.0°C |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.4% min. (Argentometry) |
Fórmula lineal | NaCl |
Índice Merck | 15,8734 |
Información de solubilidad | (0.1 M in water) Clear colorless |
Nombre IUPAC | cloruro sódico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.44 |