Learn More
Cloruro de sodio, cumple con las especificaciones analíticas de la Far. Eur.
Código de producto. 11994929 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
3 kg
10 kg
25 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Cantidad 10 kg
Nombre IUPAC cloruro sódico
Envase Barril de plástico