Learn More
Cloruro sódico, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Chloride |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 58.44 |
Grado | Reactivo ACS BAKER ANALYZED™ |
Envase | Frasco de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 2.16kg |