Learn More
Sodium Chloride, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Código de producto. p-5390897
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography.
    Para aplicaciones de cromatografía líquida y biología molecular
CAS 7647-14-5
Fórmula molecular ClNa
Peso molecular (g/mol) 58.44
Número MDL MFCD00003477
Clave InChI FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
Nombre IUPAC cloruro sódico
SMILES [Na+].[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Chloride
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 58.44
Grado Biorreactivo ultrapuro
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.16kg