Learn More
Cromato de sodio tetrahidrato, uso con reactivos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4782140
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Para uso como inhibidor de corrosión, en fabricación de pigmentos
Corrosion inhibitor, pigment manufactureSodium chromate tetrahydrate is used as a corrosion inhibitor, wood preservative and an auxiliary in textile industry. It serves as an oxidant, which is used to prepare carboxylic acids and ketones from primary and secondary alcohols respectively. Further, it is used as a starting material to prepare other chromium compounds and as a catalyst in organic synthesis especially pharmaceuticals and agro chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 10034-82-9
Fórmula molecular CrH8Na2O8
Peso molecular (g/mol) 234.032
Número MDL MFCD00149167
Clave InChI AVHUVTPOXZEIRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sodium chromate tetrahydrate, cro4.2na.4h2o, acmc-20ajol, disodium chromate tetrahydrate, ksc492q3d, disodium chromate 2-tetrahydrate, sodium chromate tetrahydrate, reagent grade, sodium chromate tetrahydrate, p.a
PubChem CID 22146515
Nombre IUPAC disodio;dioxido(dioxo)cromo;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chromate tetrahydrate
Color Amarillo
Forma física Crystals
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04 (161.97 Anhydrous)
Grado Reactivo
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Yellow crystalline
Densidad 2.73 g/cm3