Learn More
Sodium Citrate, Dihydrate, Granular, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
134.00€ - 419.00€
CAS | 6132-04-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H9Na3O9 |
Peso molecular (g/mol) | 294.10 |
Clave InChI | NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate |
PubChem CID | 71474 |
ChEBI | CHEBI:32142 |
Nombre IUPAC | trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato |
SMILES | C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15568154
|
Avantor J.T.Baker
3649-01 |
500 g | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
134.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15578154
|
Avantor J.T.Baker
3649-05 |
2.5 kg | Frasco de polietileno |
419.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
6132-04-3 | |
294.10 | |
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate | |
CHEBI:32142 | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
C6H9Na3O9 | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
71474 | |
trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato |
Especificaciones
Sodium Citrate | |
6132-04-3 | |
C6H9Na3O9 | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato | |
71474 | |
294.1 | |
1L = 1.70kg |
Dihydrate | |
Granular | |
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] | |
294.10 | |
CHEBI:32142 | |
FCC/USP |