Learn More
Deuteróxido de sodio, 99,5 %(isotópico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304448
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 14014-06-3 | HNaO | 41.003 g/mol
Sodium deuteroxide is a reagent used in the synthesis of rac Zearalenone-d6. is used in many chemical reactions and industrial practices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS 14014-06-3
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 41.003
Número MDL MFCD00037669
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Sinónimo sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 23676750
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium deuteroxide
Nombre de nota Isotopic
Color Incolora
Forma física Líquido incoloro
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.01
Olor Odorless
Índice de refracción 1.418
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Aspecto Colorless liquid
Densidad 1.462 g/cm3 at 20°C