Learn More
Dihidrogenofosfato de sodio dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073521 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
CAS 13472-35-0
Fórmula molecular H6NaO6P
Peso molecular (g/mol) 156.006
Número MDL 149209
Clave InChI VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium phosphate monobasic dihydrate, monosodium phosphate dihydrate, sodium phosphate, monobasic, dihydrate, phosphoric acid, monosodium salt, dihydrate, sodium dihydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate nah2po4 dihydrate, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
Nombre IUPAC sodio; fosfato de dihidrógeno; dihidrato
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión 60 °C
Color Blanco
pH 4,5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.01g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo