Learn More
Dodecilsulfato sódico, 95%, MP Biomedicals™
Aproximadamente un 95 % de sulfato de alquilo, compuesto principalmente de homólogos de C12 y C14
65.71€ - 125.00€
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo SDS, Lauryl sulfate sodium salt
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11456051
Ver documentos Detalles de la promoción
MP Biomedicals
0219052290
500 g
65.71€
500 g
11466051
Ver documentos
MP Biomedicals
0219052291
1 kg
125.00€
1 Kg
151-21-3
288.38
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
3423265
dodecilsulfato de sodio
C12H25NaO4S
MFCD00036175
SDS, Lauryl sulfate sodium salt
CHEBI:8984
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Sodium dodecyl sulfate
151-21-3
>1.1 at 20°C (water = 1)
C12H25NaO4S
SDS, Lauryl sulfate sodium salt
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
288.38
CHEBI:8984
Blanco
Polvo granular
0.95
MFCD00036175
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
dodecilsulfato de sodio
3423265
288.38
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Sodium Dodecyl Sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium Dodecyl Sulfate