Learn More
Dodecilsulfato sódico, 99,5 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11476571 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
1 kg
CAS 151-21-3
Fórmula molecular C12H25NaO4S
Peso molecular (g/mol) 288.38
Número MDL MFCD00036175
Clave InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Sodium lauryl sulfate, SDS
PubChem CID 3423265
ChEBI CHEBI:8984
Nombre IUPAC dodecilsulfato de sodio
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium dodecyl sulfate
Color Blanco
Forma física Polvo granular
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.38
Porcentaje de pureza 99.5%