Learn More
Sulfato de dodecilo sódico, biorreactivo ultrapuro, J.T. Baker™
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
Marca: Avantor J.T.Baker 4095-00
Cantidad | 25 g |
---|---|
Envase | POLYSTORMOR |
Ver más versiones de este producto
Descripción
Para electroforesis y solubilización de proteínas
151-21-3 | |
288.38 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
3423265 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
SDS | |
CHEBI:8984 |
Especificaciones
Sodium Dodecyl Sulfate | |
25 g | |
POLYSTORMOR | |
C12H25NaO4S | |
SDS | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
Biorreactivo ultrapuro |
151-21-3 | |
170.00°C | |
1L = 0.40kg | |
MFCD00036175 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
dodecilsulfato de sodio | |
3423265 | |
288.38 |