Learn More
Sulfato de dodecilo sódico, biorreactivo ultrapuro, J.T. Baker™
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
Brand: Avantor J.T.Baker 4095-02
861.90 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Cantidad | 1 kg |
---|---|
Envase | Frasco de polietileno |
Description
- Para electroforesis y solubilización de proteínas; para uso en laboratorio, investigación o fabricación
Chemical Identifiers
151-21-3 | |
288.38 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
3423265 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
SDS | |
CHEBI:8984 |
Specifications
Sodium Dodecyl Sulfate | |
1 kg | |
Frasco de polietileno | |
C12H25NaO4S | |
SDS | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
Biorreactivo ultrapuro |
151-21-3 | |
170.00°C | |
1L = 0.40kg | |
MFCD00036175 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
Sodio; sulfato de dodecilo | |
3423265 | |
288.38 |
Safety and Handling
- Peligro
Hazard Category
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
- H228-Sólido inflamable.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.