Learn More
Sodium Fluoride, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. p-7120788 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS 7681-49-4
Fórmula molecular FNa
Peso molecular (g/mol) 41.99
Número MDL MFCD00003524
Clave InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
PubChem CID 5235
ChEBI CHEBI:28741
Nombre IUPAC sodio; fluoruro
SMILES [F-].[Na+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1704°C (1013hPa)
Nombre del producto químico o material Sodium fluoride
Punto de fusión 990°C
Color Incolora
pH 8.0 to 10.0 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NaF
Número UN UN1690
Formula Weight (peso de la fórmula) 41.99g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Presión de vapor 1.4mmHg (0°C)
Densidad 2.7g/cu.cm at 20°C