Learn More
Fumarato sódico, 98 %, Thermo Scientific™
CAS: 17013-01-3 | C4H2Na2O4 | 160.04 g/mol
17.75€ - 248.00€
CAS 17013-01-3
Fórmula molecular C4H2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 160.04
Número MDL MFCD00064567
Clave InChI VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Sinónimo disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
PubChem CID 87110070
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enodioico; sodio
SMILES C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10291542
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
215530050
5 g Frasco de vidrio
17.75€
5 g
10457192
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
215531000
100 g Frasco de vidrio
25.35€
100 g
10772505
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Acros
215535000
500 g Frasco de vidrio
72.75€
500 g
15139233
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
215530025
2.5 kg Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
17013-01-3
160.04
VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
87110070
C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
C4H2Na2O4
MFCD00064567
disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
ácido (E)-but-2-enodioico; sodio
Especificaciones
Sodium fumarate
Blanco
98%
NaO2CCH=CHCO2Na
02,74
disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
ácido (E)-but-2-enodioico; sodio
87110070
98%
17013-01-3
Auténtico
C4H2Na2O4
MFCD00064567
10,4165
Solubility in water: 228g/L water. Other solubilities: insoluble in ethanol, aceton
C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
160.04
160.04
Polvo cristalino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
Evitar respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 241-087-7