Learn More
Hexafluoroantimonato de sodio(V), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025226
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 16925-25-0 | F6NaSb | 258.74 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 16925-25-0
Fórmula molecular F6NaSb
Peso molecular (g/mol) 258.74
Número MDL MFCD00003482
Clave InChI HKLMYZVMEYYVBS-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo sodium hexafluoroantimonate, sodium hexafluoroantimonate v, sodium hexafluorostibanuide, sodium hexafluoro antimonate, antimony sodium fluoride, f6sb.na, nasbf6, acmc-20ajo7, sodium hexafluorostiboranuide, hexafluorostibine, sodium salt
PubChem CID 16689647
Nombre IUPAC sodio;hexafluoroantimonio(1-)
SMILES F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexafluoroantimonate(V)
Cantidad 25 g
Número UN UN1549
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.73
Porcentaje de pureza 98%
Olor Odorless
Densidad 3.38