Learn More
Hexanoato de sodio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4228280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 10051-44-2 | C6H11NaO2 | 138.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10051-44-2
Fórmula molecular C6H11NaO2
Peso molecular (g/mol) 138.14
Número MDL MFCD00059056
Clave InChI UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hexanoate, sodium caproate, hexanoic acid, sodium salt, hexanoic acid sodium salt, sodium capronate, sodium n-caproate, sodium n-hexanoate, unii-e00cg11s66, caproic acid sodium salt, hexanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 4087444
Nombre IUPAC sodio;hexanoato
SMILES [Na+].CCCCCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hexanoate
Punto de fusión 231.2°C to 233.8°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.14
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 2% max. ()
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hexanoate, 99%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.