Learn More
Hidruro sódico, dispersión al 60 % en aceite mineral, en bolsas solubles, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104210
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente, reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-69-7, 8042-47-5
Fórmula molecular HNa
Peso molecular (g/mol) 24
Número MDL MFCD00003471
Clave InChI BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hidruro sódico, hidruro de sodio, hidruro de sodio nah, dispersión de aceite de hidruro de sodio, monohidruro de sodio, hidruro de sodio nad, hidruro de natrio, natrium hydride, sodium hydrid
PubChem CID 24758
Nombre IUPAC sodio; hidruro
SMILES [H-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material hidruro de sodio, dispersión del 60 % en aceite mineral
Punto de fusión 800.0 °C
Color Gris a amarillo
Forma física Polvo pegajoso
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NaH
Fieser 02,382; 01,1075; 04,452; 05,610; 06,541; 07,335; 08,458; 09,427; 11,486; 12,447; 14,288; 16,307
Temperatura de inflamación 165 °C
Índice Merck 15, 8760
Información de solubilidad Solubilidad en agua: reacciona. Otras solubilidades: reacciona con alcoholes, soluble en hidróxido sódico fundido, insoluble en cs2, ccl4, nh3 líquido , benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 24
Porcentaje de pureza 57 a 63 % (NaH)
Densidad 1.2000 g/ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydride, 60% dispersion in mineral oil
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydride