Learn More
Carbonato de hidrógeno de sodio, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073528 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
3 KG
5 KG
500 GR
CHNaO3, número de CAS-144-55-8, acidosan, baking soda, bicarbonado sódico, sal monosódica de ácido carbónico, meylon, neut, carbonato de ácido sódico, bicarbonato sódico, hidrobicarbonato sódico, hidrobicarbonato sódico, 500 g, CHEBI:32139, blanco, 84,01 g/mol, UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144-55-8
Fórmula molecular CHNaO3
Peso molecular (g/mol) 84.01
Número MDL MFCD00003528
Clave InChI UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bicarbonato sódico, carbonato de hidrógeno sódico, sal monosódica de ácido carbónico, carbonato de ácido sódico, bicarbonato de soda, sodio hidrogencarbonatado, acidosano, meylon, acidosan, neut
PubChem CID 516892
ChEBI CHEBI:32139
SMILES [Na+].OC([O-])=O
Especificaciones
Punto de fusión 270 °C
Color Blanco
pH 8.3
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC sodio;carbonato de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.01 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Nombre del producto
  • Sodium bicarbonate