Learn More
Hidróxido sódico, 0,111 M, Chem Lab™
Código de producto. 11983213
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Especificaciones
pH >11
Color Colorless
Concentración 4.444g NaOH/l H2O = 0.111 N (N/9) - (±0.0002/20°C) Dornic
Densidad 1.01g/mL
Información de solubilidad Soluble in Water
Cantidad 1 L
Olor Odorless
Forma física Líquido