Learn More
Hidróxido sódico, solución 1,0 N, reactivo biotecnológico, J.T. Baker™
Click to view available options
Cantidad:
19 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
19 litros
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Hydroxide, 1.0N Solution |
Cantidad | 19 L |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40 |
Grado | Reactivo biotecnológico |
Envase | Frasco de polietileno |
Gravedad específica | 1L = 1.05kg |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.