Learn More
Hidróxido sódico, 10 M, Chem Lab™
Código de producto. 11943253
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Especificaciones
pH >13
Color Colorless
Concentración 400g NaOH/l H2O = 10 N (±0.02/20°C)
Densidad 1.33g/mL
Información de solubilidad Soluble in Water
Cantidad 1 L
Olor Odorless
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium hydroxide 10 mol/l
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide