Learn More
Hidróxido sódico, solución 10N, reactivo biotecnológico, J.T. Baker™
Código de producto. 15568324
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
19 L
Envase:
Frasco de boca estrecha de polietileno
Frasco de polietileno
Producido conforme a las directrices de GMP, pero cuyo producto no tiene compendios de USP/NF.
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide, 10N Solution
Cantidad 19 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Grado Reactivo biotecnológico
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.32kg