Learn More
Hidróxido sódico, solución acuosa p/v al 25%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11300408
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
CAS: 1310-73-2 | HNaO | 39.997 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 1310-73-2
Fórmula molecular HNaO
Peso molecular (g/mol) 39.997
Número MDL MFCD00003548
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
SMILES [OH-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium hydroxide
Color Incolora
Densidad 1.28g/cm3 at 20°C
Cantidad 4 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sodium hydroxide: 25%; Water: 75%
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido