Learn More
Hidróxido sódico, 2 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 10289430
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
1 litro
La solución volumétrica de alta calidad está lista para su uso en laboratorios y aplicaciones industriales especializadas.
  • Estandarizado potenciométricamente contra un material de referencia de la norma NIST, hidrogenoftalato de potasio
  • La etiqueta proporciona un análisis de lote real como garantía de pureza y consistencia
  • Los métodos analíticos utilizados para estas determinaciones se basan en la norma procedimientos de prueba descritos en publicaciones técnicas
  • Mejoras desarrolladas por J.T. Baker se emplea para lograr una mayor grado de fiabilidad
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Punto de ebullición 100°C
CAS 1310-73-2
Punto de fusión 0°C
Notas de grado de pureza Standardized potentiometrically against an NIST Standard Reference Material, Potassium Hydrogen Phthalate
Fórmula molecular HNaO
Concentración 1.995–2.005mol/L
Densidad 1.1g/cm3
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Fully miscible in water
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.997g/mol
Grado BAKER ANALYZED™
Envase Polietileno de alta densidad (HPDE)
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.