Learn More
Hidróxido sódico, 32 %, Chem Lab™
Código de producto. 11969222
Click to view available options
Cantidad:
25 L
Tamaño de la unidad:
25 litros
Especificaciones
pH >13
Color Colorless
Concentración Sodium hydroxide 32 weight % solution a.r.
Densidad 1.349g/mL
Información de solubilidad Soluble in Water
Cantidad 25 L
Olor Odorless
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodio hidróxído 32 p/p % solución p.a.
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: NaOH/H2O