Learn More
Hidróxido sódico al 40 % en solución acuosa, BAKER, J.T. Baker™
Código de producto. 10578342
Click to view available options
10 l
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Punto de ebullición 119°C to 135°C (1013 hPa)
CAS 1310-73-2
Punto de fusión 9°C to 10°C
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 40.0%
Fórmula molecular HNaO
Número MDL MFCD00003548
Densidad min. 1.43 g/mL (at 20°C)
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 10 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC hidróxido sódico
Peso molecular (g/mol) 40.00
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.