Learn More
Hidróxido sódico, ≥97,0 % (T), Honeywell™
Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
Descripción
- Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium hydroxide |
Fórmula lineal | NaOH |
Número UN | UN1823 |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 40g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥97.0% (T) |
Envase | Poly bottle |
Densidad del vapor | >1 (vs air) |
Presión de vapor | 18mmHg (20°C), 3mmHg (37°C) |