Learn More
Hidróxido sódico, certificado AR para análisis, solución al 32 %, para determinación de nitrógeno, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
Especificaciones
Especificaciones
pH | 14 |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 120°C |
Cantidad | 1 L |
Envase | Frasco de plástico HDPE |
Forma física | Líquido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium hydroxide solution 32%
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.