Learn More
Hidróxido sódico, concentrado DILUT-IT, 0,5N, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
For dilution to 1 L
Envase:
Ampolla de LDPE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las soluciones DILUT-IT son un recurso para obtener resultados rápidos y precisos en aplicaciones farmacéuticas de control de calidad y de ciencias biológicas. Basta con que diluya el concentrado volumétrico en 1 l (siguiendo cuidadosamente las instrucciones proporcionadas con el envase) y la solución resultante tendrá una normalidad exacta dentro del ± 0,1 %.
- Mayor productividad: elimine los pasos costosos y que requieren mucho tiempo, como la selección y el análisis de los reactivos iniciales, y el pesaje y la estandarización de la solución final
- Ahorro de espacio: los productos requieren sólo una décima parte del espacio necesario para las soluciones preparadas
- Menos costes de envío: gaste menos en el envío gracias al tamaño del envase y el peso reducido de un concentrado
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sodium Hydroxide |
Color | Incolora |
Punto de ebullición | 100°C |
CAS | 1310-73-2 |
Punto de fusión | 0°C |
Fórmula molecular | HNaO |
Concentración | 0.5mol/L |
Densidad | 1.2g/cm3 at 20°C |
Sinónimo | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
Información de solubilidad | Fully miscible in water |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.