Learn More
Solución de hidróxido sódico, diluida, calidad de FE, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 12663623 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
A prueba de manipulación
Tamaño de la unidad:
1 LT
Fabricado conforme a lo establecido por la Farmacopea Europea en el capítulo 4 (4.1.1) y preparado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001. La solución de hidróxido sódico, diluida, grado EP, Reagecon™ es un reactivo listo para usar con 8,5 g de hidróxido sódico por 100 ml de agua para su uso en titulaciones manuales y automáticas.
El hidróxido sódico es un compuesto inorgánico compuesto de cationes de sodio Na+ y aniones de hidróxido OH. Se utiliza con frecuencia como matriz y reactivo en una variedad de aplicaciones de laboratorio. Esta solución se prepara disolviendo 8,5 g de hidróxido sódico en agua y se diluye con agua hasta alcanzar 100 ml.
  • Fabricado en instalaciones aptas según la norma ISO 9001 conforme a lo establecido por la Farmacopea farmacopea en las directrices del Capítulo 4 (4.1.1)
  • Se suministra con un certificado de análisis y una etiqueta que muestra el lote y la fecha de caducidad
  • El producto está listo para usarse y permite ahorrarse el tiempo y trabajo que se dedican a la preparación de reactivos precisos y soluciones volumétricas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Color Incolora
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Concentración 8.5g/100ml
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 1 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 39.997g/mol
Grado Farmacopea Europea farmacopea Capítulo 4 (4.1.1)
Envase A prueba de manipulación
Disolvente o matriz Water
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, DILUTE
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide